3-Iodo-p-anisidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G OR5428-25G OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA 275 SEK
APOSOR5428-1G APOSOR5428-25G APOSOR5428-5G
3-Iodo-p-anisidine
3-Iodo-p-anisidine
Formel: C₇H₈INO
MW: 249.0490 g/mol
Smältpunkt: 74 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06656566
CAS nummer: 74587-12-5