4-Bromo-3-chloroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 175 SEK
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
4-Bromo-3-chloroanisole
Formel: C₇H₆BrClO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070742
CAS nummer: 50638-46-5