1-Klor-4-nitrobenzen 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-Chloronitrobenzene
OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 995 SEK
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Klor-4-nitrobenzen 98+%
1-Klor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Kokpunkt: 242 °C
Smältpunkt: 80…83 °C
Densitet: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007285
CAS nummer: 100-00-5
UN: 1578
ADR: 6.1,II