2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5412-1G
OR5412-25G
OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA
260
SEK
APOSOR5412-1G
APOSOR5412-25G
APOSOR5412-5G
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
2-Acetyl-4-bromothiophene
Formel:
C₆H₅BrOS Kokpunkt: 68…70 °C/0,2mmHg Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD01566552 CAS nummer: 7209-11-2 |