3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5406-1G OR5406-250MG OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA 1550 SEK
APOSOR5406-1G APOSOR5406-250MG APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03410257
CAS nummer: 242459-97-8