1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 1750 SEK
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Formel: C₇H₆N₄S
MW: 178.22 g/mol
Smältpunkt: 88…105 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005289
CAS nummer: 6160-65-2