5,6-Dimethoxyindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5372-1G OR5372-250MG
APOSOR5372-1GEA 1200 SEK
APOSOR5372-1G APOSOR5372-250MG
5,6-Dimethoxyindole 98%
5,6-Dimethoxyindole
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Kokpunkt: 198 °C/8mmHg
Smältpunkt: 154…157 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005675
CAS nummer: 14430-23-0