3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 1550 SEK
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Kokpunkt: 90…91 °C/0,5mmHg
Smältpunkt: 30…33 °C
Densitet: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052313
CAS nummer: 2905-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II