3,5-Dichloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5363-100G OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA 565 SEK
APOSOR5363-100G APOSOR5363-25G
3,5-Dichloropyridine 98%
3,5-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Smältpunkt: 65…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006376
CAS nummer: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9