m-Toluidin 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR5362-250G
OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA
1025
SEK
APOSOR5362-250G
APOSOR5362-1KG
m-Toluidin 99%
m-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Kokpunkt: 203…204 °C Smältpunkt: –30 °C Densitet: 0,999 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 85 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007808 CAS nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II |