4-Amino-6-methoxypyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5359-1G OR5359-10G OR5359-25G
APOSOR5359-1GEA 175 SEK
APOSOR5359-1G APOSOR5359-10G APOSOR5359-25G
4-Amino-6-methoxypyrimidine
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,1286 g/mol
Smältpunkt: 157…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00129983
CAS nummer: 696-45-7