4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5357-100G OR5357-25G OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA 1100 SEK
APOSOR5357-100G APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formel: C₆H₆O₃
Smältpunkt: 188…190 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006641
CAS nummer: 675-10-5
EINECS: 211-619-2