4-Methoxybenzophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5356-100G OR5356-25G OR5356-500G
APOSOR5356-100GEA 325 SEK
APOSOR5356-100G APOSOR5356-25G APOSOR5356-500G
4-Methoxybenzophenone 98%
4-Methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Kokpunkt: 354…356 °C
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008403
CAS nummer: 611-94-9