3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5346-1G OR5346-25G OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA 2575 SEK
APOSOR5346-1G APOSOR5346-25G APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Smältpunkt: 185…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016453
CAS nummer: 19179-36-3