3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5345-1G OR5345-5G OR5345-25G
APOSOR5345-1GEA 600 SEK
APOSOR5345-1G APOSOR5345-5G APOSOR5345-25G
3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Smältpunkt: 69…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236033
CAS nummer: 74003-55-7