2,4,6-Triklorbenzoesyra 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4,6-TBA
OR5333-100G OR5333-250G OR5333-25G OR5333-500G
APOSOR5333-100GEA 2625 SEK
APOSOR5333-100G APOSOR5333-250G APOSOR5333-25G APOSOR5333-500G
2,4,6-Triklorbenzoesyra 99%
2,4,6-Triklorbenzoesyra
Formel: C₇H₃Cl₃O₂
MW: 225,46 g/mol
Smältpunkt: 160…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060699
CAS nummer: 50-43-1