2,5-Dimethylindole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR5331-1G
OR5331-25G
OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA
260
SEK
APOSOR5331-1G
APOSOR5331-25G
APOSOR5331-5G
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
Formel:
C₁₀H₁₁N Smältpunkt: 113…114 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005621 CAS nummer: 1196-79-8 |