1-Pentene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: alpha-n-Amylene, Propylethylene
OR5326-100G OR5326-25G
APOSOR5326-100GEA 2575 SEK
APOSOR5326-100G APOSOR5326-25G
1-Pentene 98%
1-Pentene
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokpunkt: 29…31 °C
Smältpunkt: –138 °C
Densitet: 0,64 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: –50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003567
CAS nummer: 109-67-1
UN: 1108
ADR: 3,I