Sebacinsyra
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
OR53173-1KG OR53173-250G OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-1KGEA 945 SEK
APOSOR53173-1KG APOSOR53173-250G APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
Sebacinsyra
Sebacinsyra
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokpunkt: 295 °C/100mmHg
Smältpunkt: 131…134 °C
Densitet: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004440
CAS nummer: 111-20-6