(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR53132-10G OR53132-1G OR53132-5G
APOSOR53132-10GEA 5875 SEK
APOSOR53132-10G APOSOR53132-1G APOSOR53132-5G
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Smältpunkt: 49…54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09800557
CAS nummer: 131747-45-0