5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53121-25G OR53121-5G
APOSOR53121-25GEA 1600 SEK
APOSOR53121-25G APOSOR53121-5G
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,60 g/mol
Smältpunkt: 75…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00033854
CAS nummer: 7035-09-8