2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53109-25G OR53109-5G
APOSOR53109-25GEA 3500 SEK
APOSOR53109-25G APOSOR53109-5G
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
Formel: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,01 g/mol
Smältpunkt: 331 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03931078
CAS nummer: 84405-44-7