1,6-Dibromopyrene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 1550 SEK
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Formel: C₁₆H₈Br₂
Smältpunkt: 230 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09263746
CAS nummer: 27973-29-1