1,7-Heptanediol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,7-Dihydroxy heptane
OR53104-25G OR53104-5G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 1700 SEK
APOSOR53104-25G APOSOR53104-5G APOSOR53104-100G
1,7-Heptanediol 98%
1,7-Heptanediol
Formel: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Kokpunkt: 259 °C
Smältpunkt: 17…19 °C
Densitet: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002987
CAS nummer: 629-30-1