Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53092-1G OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA 260 SEK
APOSOR53092-1G APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Kokpunkt: 120 °C
Smältpunkt: 37…41 °C
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01923356
CAS nummer: 15823-04-8