Isatin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
OR53066-100G OR53066-2.5KG OR53066-500G
APOSOR53066-100GEA 790 SEK
APOSOR53066-100G APOSOR53066-2.5KG APOSOR53066-500G
Isatin 98%
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Smältpunkt: 199…200 °C
Flampunkt: 220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005718
CAS nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8