2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53044-1G OR53044-5G
APOSOR53044-1GEA 1475 SEK
APOSOR53044-1G APOSOR53044-5G
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₄
MW: 236,01 g/mol
Smältpunkt: 216…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014691
CAS nummer: 88-86-8
EINECS: 201-862-2