5-Bromo-8-quinolinol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 2375 SEK
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinolinol 95%
5-Bromo-8-quinolinol
Formel: C₉H₆BrNO
Smältpunkt: 125…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00457011
CAS nummer: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2