1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 3025 SEK
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formel: C₁₄H₁₃N₃
MW: 223,28 g/mol
Smältpunkt: 147…152 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01719807
CAS nummer: 23856-21-5