Etyl (S)-(-)-laktat 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
OR5301-10KG OR5301-2.5KG OR5301-500G
APOSOR5301-10KGEA 1200 SEK
APOSOR5301-10KG APOSOR5301-2.5KG APOSOR5301-500G
Etyl (S)-(-)-laktat 99%
Etyl (S)-(-)-laktat
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Kokpunkt: 152…155 °C
Smältpunkt: –25 °C
Densitet: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004518
CAS nummer: 687-47-8
UN: 1993
ADR: 3,III