7,8-Dichloroisoquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5292-1G OR5292-250MG OR5292-5G
APOSOR5292-1GEA 1600 SEK
APOSOR5292-1G APOSOR5292-250MG APOSOR5292-5G
7,8-Dichloroisoquinoline 98%
7,8-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Smältpunkt: 89…92 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09258638
CAS nummer: 61563-36-8