Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR52912-100G OR52912-25G
APOSOR52912-100GEA 6050 SEK
APOSOR52912-100G APOSOR52912-25G
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00144770
CAS nummer: 251085-87-7