Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5288-1G
OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA
260
SEK
APOSOR5288-1G
APOSOR5288-5G
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Smältpunkt: 71…74 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09258759 CAS nummer: 6307-87-5 |