4,6-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5287-1G OR5287-5G
APOSOR5287-1GEA 670 SEK
APOSOR5287-1G APOSOR5287-5G
4,6-Dichloroquinoline 98%
4,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156141
CAS nummer: 4203-18-3