Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 345 SEK
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Formel: C₆H₄Na₂O₆S₂
Smältpunkt: 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007492
CAS nummer: 831-59-4
EINECS: 212-606-4