5-Amino-2-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 635 SEK
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridine 98%
5-Amino-2-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
Smältpunkt: 95…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00833389
CAS nummer: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III