2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 6-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-ol, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Methyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Hydroxy-2-methyl-5-nitropyridine
OR5270-100G OR5270-25G OR5270-5G
APOSOR5270-100GEA 2900 SEK
APOSOR5270-100G APOSOR5270-25G APOSOR5270-5G
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Smältpunkt: 222…226 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03001414
CAS nummer: 39745-39-6