3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR52685-25G OR52685-5G OR52685-100G
APOSOR52685-25GEA 2925 SEK
APOSOR52685-25G APOSOR52685-5G APOSOR52685-100G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96,133 g/mol
Kokpunkt: 111 °C/10mmHg
Smältpunkt: 55 °C
Densitet: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00462154
CAS nummer: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1