Trimesic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 805 SEK
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Trimesic acid 95%
Trimesic acid
Formel: C₉H₆O₆
MW: 210.14 g/mol
Smältpunkt: 374…376 °C
Flampunkt: 328 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002517
CAS nummer: 554-95-0
EINECS: 209-077-7