(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]aniline
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 3775 SEK
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Smältpunkt: 237…239 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09045578
CAS nummer: 160647-74-5