3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52661-1G OR52661-5G
APOSOR52661-1GEA 1800 SEK
APOSOR52661-1G APOSOR52661-5G
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formel: C₁₃H₁₈N₂O
Smältpunkt: 146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08721753
CAS nummer: 77201-15-1