1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 775 SEK
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Kokpunkt: 185…200 °C/0,3mmHg
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002861
CAS nummer: 104-38-1