2,5-Dikloranilin 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 295 SEK
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dikloranilin 99%
2,5-Dikloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Kokpunkt: 244…251 °C
Smältpunkt: 47…50 °C
Densitet: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 139 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007667
CAS nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II