5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52545-25G OR52545-5G
APOSOR52545-25GEA 3775 SEK
APOSOR52545-25G APOSOR52545-5G
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08273918
CAS nummer: 57489-77-7