3,5-Dihydroxytoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 2200 SEK
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihydroxytoluene
3,5-Dihydroxytoluene
Formel: C₇H₈O₂
Kokpunkt: 287…290 °C
Smältpunkt: 106…112 °C
Densitet: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002291
CAS nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2