(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (1S,2S)-1-Amino-2-indanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxyindan
OR52536-1G OR52536-5G
APOSOR52536-1GEA 1050 SEK
APOSOR52536-1G APOSOR52536-5G
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Smältpunkt: 142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275383
CAS nummer: 163061-74-3