Diacetyl
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,3-Butanedione
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 685 SEK
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacetyl
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Kokpunkt: 88 °C
Smältpunkt: –4 to –2 °C
Densitet: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 44476 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008756
CAS nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II