6-Methyl-2-pyridone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
OR524-100G OR524-25G OR524-5G
APOSOR524-100GEA 1700 SEK
APOSOR524-100G APOSOR524-25G APOSOR524-5G
6-Methyl-2-pyridone
6-Methyl-2-pyridone
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Smältpunkt: 155…160 °C
Densitet: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006279
CAS nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5