4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,6-Dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR52330-1G OR52330-250MG
APOSOR52330-1GEA 1400 SEK
APOSOR52330-1G APOSOR52330-250MG
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Smältpunkt: 253…254 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09753581
CAS nummer: 2589-12-0