3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 735 SEK
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.0200 g/mol
Smältpunkt: 174…177 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07783047
CAS nummer: 40787-96-0